Learn More
1-(2-metilpropil)-4-[(3RS)-3-[4(-2-metilpropil)-fenil]butil]benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene |
| CAS | 2143535-26-4 |
| Fórmula molecular | C24 H34 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene, Ibuprofen Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-(1-methyl-1,3-propanediyl)bis[4-(2-methylpropyl)- (ACI), 1,1'-(1-Methyl-1,3-propanediyl)bis[4-(2-methylpropyl)benzene] (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34/c1-18(2)16-22-10-8-21(9-11-22)7-6-20(5)24-14-12-23(13-15-24)17-19(3)4/h8-15,18-20H,6-7,16-17H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(CCC(C)c2ccc(CC(C)C)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metilpropil)-4-[4-[4-(2-metilpropil)fenil]butan-2-il]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 322.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.2661 |