Learn More
1-(2-metilpropil)-4-[(3RS)-3-[4-(2-metilpropil)fenil]butil]benceno, Mikromol™
Código de producto. 17913706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17913706 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17913706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.31
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-metilpropil)-4-[(3RS)-3-[4-(2-metilpropil)fenil]butil]benceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene
CAS 2143535-26-4
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H34
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene, Ibuprofen Imp. I (EP), Ibuprofen Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34/c1-18(2)16-22-10-8-21(9-11-22)7-6-20(5)24-14-12-23(13-15-24)17-19(3)4/h8-15,18-20H,6-7,16-17H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(CCC(C)c2ccc(CC(C)C)cc2)cc1
Nombre IUPAC 1-(2-metilpropil)-4-[4-[4-(2-metilpropil)fenil]butan-2-il]benceno
Peso molecular (g/mol) 322.53
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2661 g/mol