Learn More
1-(2-Metilfenil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10290353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10290353 1 g Frasco de vidrio 1 g
10015752 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10290353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382130010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 39512-51-1 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39512-51-1
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00040729
Clave InChI WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
PubChem CID 91965
Nombre IUPAC 1-(2-metilfenil)piperazina
SMILES CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methylphenyl)piperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa con bajo nivel de fusión, cristales o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Methylphenyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.