Learn More
1-(2-Metilfenil)etanolamina, TRC
Código de producto. 30478083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478083 500 mg 500 miligramos
30468912 50 mg 50 miligramos
30480843 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM339498500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42142-17-6
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
SMILES CC(N)c1ccccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048