Learn More
1,2-Metilendioxi-4-nitrobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476616 5 g 5 g
11486616 25 g 25 g
11496616 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24838.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2620-44-2 | Molecular Formula: C7H5NO4 | Molecular Weight: 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2620-44-2
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00005824
Clave InChI SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrobenzo d 1,3 dioxole, 1,2-methylenedioxy-4-nitrobenzene, 3,4-methylenedioxynitrobenzene, 1,3-benzodioxole, 5-nitro, methylenedioxynitrobenzene, 5-nitrobenzodioxole, 3,4-methylenedioxy-1-nitrobenzene, 5-nitro-2h-1,3-benzodioxole, benzene, 1,2-methylenedioxy-4-nitro
PubChem CID 75798
Nombre IUPAC 5-nitro-1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Punto de fusión 142°C to 149°C
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 169063
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene