Learn More
1-(2-Metilbencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451368 1 g 1 g
15461368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55203.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5321-47-1
Fórmula molecular C12H18N2
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD02256026
Clave InChI GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methylbenzyl piperazine, 1-2-methylphenyl methyl piperazine, 1-2-methylbenzyl-piperazine, 1-2-methyl-benzyl-piperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl methyl, 2-methylphenyl methyl piperazine, 2-methylbenzylpiperazine, acmc-1asr0, 1-2-methyl-benzyl piperazine
PubChem CID 79212
Nombre IUPAC 1-[(2-metilfenil)metil]piperazina
SMILES CC1=CC=CC=C1CN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methylbenzyl)piperazine
Densidad 0.988 g/mL
Punto de ebullición 77°C to 80°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido