Learn More
Clorhidrato 1-[(2-Metil-4-tiazolil)metil] de piperacina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489105 250 mg 250 miligramos
11496690 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51021.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 880361-73-9
Fórmula molecular C9H15N3S
Peso molecular (g/mol) 197.30
Número MDL MFCD05864526,MFCD07771967
Clave InChI RZWRPESYZFJDIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16227460
Nombre IUPAC 2-metil-4-(piperazin-1-ilmetil)-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(CN2CCNCC2)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2-Methyl-4-thiazolyl)methyl]piperazine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methyl-4-piperazin-1-ylmethyl thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl piperazine, 1-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-piperazine, 1-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-ylmethyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-piperazinylmethyl-1,3-thiazole, 1-2-methylthiazol-4-ylmethyl piperazine, 1-2-methyl-4-thiazolyl methyl piperazine, piperazine,1-2-methyl-4-thiazolyl methyl, piperazine, 1-2-methyl-4-thiazolyl methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.76