Learn More
1-(2-metoxifenil)triciclo[3.3.1.13,7]decano, Mikromol™
Descripción
1-(2-metoxifenil)triciclo[3.3.1.13,7]decano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| CAS | 43109-77-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H22 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Adapalene Imp. C (EP), Adapalene USP Related Compound C, Adapalene USP RC C, 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane, Adapalene Related Compound C, Adapalene Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metoxifenil)adamantano |
| Mostrar más |