Learn More
1-(2-metoxifenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Methoxyphenyl)Piperazine |
| CAS | 35386-24-4 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, 1-[2-(Methyloxy)phenyl]piperazine, D 15157, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metoxifenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 192.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1263 |