Learn More
1-(2-Metoxifenil)piperazina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30179783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179783 1 g 1 g
30179725 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2661851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5464-78-8
Fórmula molecular C11 H16 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 228.72
Sinónimo 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(2-Metoxifenil)piperazina; clorhidrato
SMILES Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1029