Learn More
Clorhidrato de 1-(2-metoxifenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494707 500 g 500 g
11474707 25 g 25 g
11484707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21205.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-(2-metoxifenil)piperazina se utiliza como material de referencia para laboratorios forenses. Se utiliza en estudios de síntesis química.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar a -20 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5464-78-8
Fórmula molecular C11H17ClN2O
Peso molecular (g/mol) 228.72
Número MDL MFCD00012762
Clave InChI DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, ompp, unii-3xq74ihw73, 1-2-methoxyphenyl piperazine hcl, 1-2-methoxyphenyl-pepipazine hcl, n-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1 2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1-2-methoxylphenyl piperazine hydrochloride, dsstox_cid_30037, dsstox_rid_81139
PubChem CID 9899402
Nombre IUPAC 1-(2-Metoxifenil)piperazina; clorhidrato
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Punto de fusión 213°C to 216°C
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 4276925
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in DMSO and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.72
Porcentaje de pureza 97%