Learn More
1-(2-Metoxifenil)piperazina Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30479070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479070 500 mg 500 miligramos
30477165 100 mg 100 miligramos
30465725 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM226563500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100939-96-6
Fórmula molecular C11H16N2O . HBr
Peso molecular (g/mol) 273.17
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)piperazina; Hidrobromuro
SMILES Br.COc1ccccc1N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O.BrH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0524