Learn More
Diclorhidrato de 1-(2-metoxifenil)piperazina, LoGiCal
Código de producto. 30459731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459731 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459731 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1247.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 38869-49-7
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)piperazina;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 265.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0796 g/mol