Learn More
1-(2-Metoxifenil)piperazina, 98 %
Código de producto. 11462488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462488 5 g 5 g
11472488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15819.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Las 1-(2-metioxifenil)piperazinas N-alquiladas mejoraron notablemente la afinidad y selectividad del receptor de dopamina D3 que se reconoce como un blanco terapéutico potencial para el tratamiento de varios trastornos neurológicos y psiquiátricos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y metanol. Insoluble en agua
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35386-24-4
Fórmula molecular C11H18Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 265.18
Número MDL MFCD00005958
Clave InChI ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
PubChem CID 1346
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Punto de fusión 35°C to 39°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 130°C to 133°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 167888
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate,and methanol. Insoluble in water
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)piperazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 98%