Learn More
1-(2-Metoxifenil)piperazina, TRC
Código de producto. 30477754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477754 10 g 10 g
30483018 5 g 5 g
30478970 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21983810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6722-54-9
Fórmula molecular C13H20N2O
Peso molecular (g/mol) 220.32
Sinónimo 1-(2-Methoxy-2-Phenylethyl)Piperazine
Nombre IUPAC 1-(2-metaxi-2-feniletil)piperazina
SMILES COC(CN1CCNCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenethyl)piperazine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O/c1-16-13(12-5-3-2-4-6-12)11-15-9-7-14-8-10-15/h2-6,13-14H,7-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1576