Learn More
1-(2-Metoxietil)homopiperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404447 250 mg 250 miligramos
15494437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31806.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927802-38-8
Fórmula molecular C8H18N2O
Peso molecular (g/mol) 158.245
Número MDL MFCD09054770
Clave InChI PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane
PubChem CID 19019833
Nombre IUPAC 1-(2-metoxietil)-1,4-diazepano
SMILES COCCN1CCCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine
Índice de refracción 1.4775
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 95%