Learn More
Éster metílico del ácido 1-[[2'-(metoxicarbonil)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]-4-metil-2-propil-1H-bencimidazol-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-((2'-(Methoxycarbonyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 916332-38-2 |
| Fórmula molecular | C28H28N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H28N2O4/c1-5-8-25-29-26-18(2)15-21(27(31)33-3)16-24(26)30(25)17-19-11-13-20(14-12-19)22-9-6-7-10-23(22)28(32)34-4/h6-7,9-16H,5,8,17H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-(2-metoxicarbonilfenil)fenil]metil]-7-metil-2-propilbencimidazol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 456.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.2049 |