Learn More
1-[2-Metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497885 1 g 1 g
15407895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 468074-91-1
Fórmula molecular C10H11F3O3
Peso molecular (g/mol) 236.19
Número MDL MFCD08062374
Clave InChI DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane
PubChem CID 18542515
Nombre IUPAC 1-[2-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol
SMILES COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.19
Porcentaje de pureza 95%