Learn More
1-(2-Mesitilenosulfonil)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazole is an efficient coupling reagent in the synthesis of oligonucleotides via phosphotriester approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-(2-mesitilenesulfonil)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol es un eficaz reactivo de acoplamiento en la síntesis de oligonucleótidos mediante el enfoque de fosfotriéster.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a 4 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole |
| Punto de fusión | 134°C to 139°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 4328921 |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |