Learn More
1-(2-Isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30398912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398912 500 mg -
30390446 50 mg -
30394040 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI874448500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185167-55-8
Fórmula molecular C8 H14 N2 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 243.2
Sinónimo 2-Isopropyl-4-(methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride, 4-Thiazolemethanamine, N-methyl-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine dihydrochloride
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-propan-2-il-1,3-tiozol-4-il)metamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CNCc1csc(n1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2S.2ClH/c1-6(2)8-10-7(4-9-3)5-11-8;;/h5-6,9H,4H2,1-3H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0411