Learn More
1,2-Isopropilideno D,L-mioinositol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Isopropylidene D,L-myo-Inositol |
| CAS | 26276-97-1 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O6/c1-9(2)14-7-5(12)3(10)4(11)6(13)8(7)15-9/h3-8,10-13H,1-2H3/t3-,4-,5+,6+,7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aS,4R,5S,6S,7R,7aR)-2,2-dimetil-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1,3-benzodioxol-4,5,6,7-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 220.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0947 |