Learn More
1-(2-Yodobencil)-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347064 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10347064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47511DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 876316-31-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H8IN3
Número MDL MFCD08741431
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl, 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole
Clave InChI NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
Nombre IUPAC 1-[(2-yodofenil)metil]-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 285.09
PubChem CID 18525817
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.08
Porcentaje de pureza 97%