Learn More
1,2-Indanodiona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15698695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15698695 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15698695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Indanedione
CAS 16214-27-0
Punto de fusión 117.0°C to 124.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1h-indene-1,2 3h-dione, 1,2-indanedione, indan-1,2-dione, 1,2-indandione, indandione, 2,3-dihydro-1h-indene-1,2-dione, indane dione, acmc-20a7vb, d01xgp
Clave InChI WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)C1=O
Nombre IUPAC 3H-indeno-1,2-diona
Peso molecular (g/mol) 146.15
PubChem CID 123358
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Indanedione, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Indanedione