Learn More
1-(2-hidroxifenil)etanona (2-hidroxiacetofenona), Mikromol™
Código de producto. 30050094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050094 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050094 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.13
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-hidroxifenil)etanona (2-hidroxiacetofenona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
CAS 118-93-4
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 136.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,0524 g/mol