Learn More
1-(2-hidroxifenil)-3-fenilpentan-1-ona, Mikromol™
Descripción
1-(2-hidroxifenil)-3-fenilpentan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one |
| CAS | 93651-85-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2'-Hydroxy-3-phenylvalerophenone (7CI), 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one, 2-Hydroxy-3-phenylvalerophenon, 2-Hydroxy-beta-phenylvalerophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O2/c1-2-13(14-8-4-3-5-9-14)12-17(19)15-10-6-7-11-16(15)18/h3-11,13,18H,2,12H2,1H3 |
| SMILES | CCC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxifenil)-3-fenilpentan-1-ona |
| Mostrar más |