Learn More
Clorhidrato de 1-(2-hidroxifenoxi)-3-(isopropilamino)-2-propanol, Mikromol™
Código de producto. 30052325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052325 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052325 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0129.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(2-hidroxifenoxi)-3-(isopropilamino)-2-propanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
CAS 2829-92-7
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c1-9(2)13-7-10(14)8-16-12-6-4-3-5-11(12)15;/h3-6,9-10,13-15H,7-8H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 261.75
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1132 g/mol