Learn More
1-(2-Hidroxietil)piperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490278 100 g 100 g
11400288 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23816.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3040-44-6 | C7H15NO | 129.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3040-44-6
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.203
Número MDL MFCD00006512
Clave InChI KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinoethanol, 1-piperidineethanol, 2-piperidin-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl piperidine, n-2-hydroxyethyl piperidine, n-piperidineethanol, 2-1-piperidinyl ethanol, n-hydroxyethyl piperidine, beta-piperidylethanol, beta-piperidinoethanol
PubChem CID 18232
ChEBI CHEBI:61238
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-iletanol
SMILES C1CCN(CC1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Punto de fusión 16°C
Densidad 0.977
pH 12.4
Punto de ebullición 199°C to 202°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4804
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 103390
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 99%