Learn More
1-(2-hidroxietil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 30052717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052717 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052717 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0182.050100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-hidroxietil)piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
CAS 103-76-4
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
SMILES OCCN1CCNCC1
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-iletanol
Peso molecular (g/mol) 130.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,1106 g/mol