Learn More
1-(2-Hidroxietil)piperacina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493437 500 g 500 g
11488780 10 g 10 g
11483437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17215.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130.191 g/mol
1-Piperazineethanol is a hydroxyalkyl substituted pieprazine used in the preparation of pharmaceutical compounds. It is also used as an Intermediate in the manufacture of polyurethane catalysts, corrosion inhibitors, surfactants, synthetic fibers, pharmaceuticals. It is also used to synthesize triethylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-piperacineetanol es una piepracina sustituida por hidroxialquilo que se utiliza en la preparación de compuestos farmacéuticos. También se utiliza como intermediario en la fabricación de catalizadores de poliuretano, inhibidores de la corrosión, surfactantes, fibras sintéticas y productos farmacéuticos. También se utiliza para sintetizar trietilenediamina.
Solubilidad
miscible con agua. También miscible en etanol, acetona y éter benceno. Inmiscible en hexano.
Notas
higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-76-4
Fórmula molecular C6H14N2O
Peso molecular (g/mol) 130.191
Número MDL MFCD00005970
Clave InChI WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-iletanol
SMILES C1CN(CCN1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Punto de fusión -39°C
Densidad 1.06
pH 12.3
Punto de ebullición 242°C to 246°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.5065
Cantidad 500 g
Beilstein 104361
Información de solubilidad Miscible with water. Also miscible in ethanol,acetone,ether benzene. Immiscible in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza ≥98%