Learn More
Bromuro de 1-(2-hidroxietil)lepidinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxyethyl)lepidinium Bromide |
| CAS | 26468-13-3 |
| Fórmula molecular | C12H14BrNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(2-Hydroxyethyl)-4-methylquinolinium Bromide, 1-(2-Hydroxyethyl)lepidinium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14NO.BrH/c1-10-6-7-13(8-9-14)12-5-3-2-4-11(10)12;/h2-7,14H,8-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | CC1=CC=[N+](C2=CC=CC=C12)CCO.[Br-] |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 2-(4-metilquinolin-1-io-1-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0259 |