Learn More
1-(2-hidroxietil) éster, 1,4-ácido benzenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30008508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008508 5 mg 5 miligramos
30009606 50 mg 50 miligramos
30011404 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1137905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137-99-1
Fórmula molecular C10 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 210.183
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-hydroxyethyl) ester (9CI), 1-(2-Hydroxyethyl) 1,4-benzenedicarboxylate (ACI), Ethylene glycol, mono(hydrogen terephthalate) (8CI), Terephthalic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI, 7CI), Terephthalic acid, mono(2-hydroxyethyl) ester (8CI), 2-Hydroxyethyl hydrogen terephthalate, 2-Hydroxyethyl terephthalate, Ethylene glycol terephthalate (1:1), Ethylene glycol, hydrogen terephthalate (1:1), Ethylene glycol-terephthalic acid monoester, Hydrogen 2-hydroxyethyl terephthalate, Mono(2-hydroxyethyl) terephthalate, Mono(β-hydroxyethyl) terephthalate, Terephthalic acid ethylene glycol monoester, β-Hydroxyethyl terephthalate, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-(2-hydroxyethyl) ester (ACI), Terephthalic acid, mono-2-hydroxyethyl esterMono(2-hydroxyethyl) Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic Acid, 2-Hydroxyethyl Ester, Terephthalic Acid, 1-(2-Hydroxyethyl) 1,4-Benzenedicarboxylate, 2-Hydroxyethyl Terephthalate
Nombre IUPAC Ácido 4-(2-hidroxietoxicarbonil)benzoico
SMILES OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic Acid, Mono-2-hydroxyethyl Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c11-5-6-15-10(14)8-3-1-7(2-4-8)9(12)13/h1-4,11H,5-6H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.053