Learn More
1-(2-hidroxietil)-4-metilpiperazina, 98%
Código de producto. 10539803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10539803 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10065163 1 g Frasco de vidrio 1 g
10227233 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10539803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384832500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 5464-12-0 | C7H16N2O | 144,22 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5464-12-0
Fórmula molecular C7H16N2O
Peso molecular (g/mol) 144.22
Número MDL MFCD03840691
Clave InChI QHTUMQYGZQYEOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-hydroxyethyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanol, 1-piperazineethanol, 4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-n-hydroxyethyl-4-methyl piperazine, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-4-methyl-piperazine, 4-methylpiperazine-1-ethanol, 2-4-methylpiperazinyl ethan-1-ol, 2-4-methyl-1-piperazinyl ethanol
PubChem CID 231184
Nombre IUPAC 2-(4-metilpiperazin-1-il)etanol
SMILES CN1CCN(CC1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 54°C to 55°C (0.5 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4850 to 1.487
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación