Learn More
1-(2-hidroxietil)-2-hidroximetil-5-nitroimidazol (hidroximetronidazol), Mikromol™
Código de producto. 30049777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049777 25 mg 25 miligramos
17972186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049777 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0012.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-hidroxietil)-2-hidroximetil-5-nitroimidazol (hidroximetronidazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole-hydroxy
CAS 4812-40-2
Nombres de analitos o componentes Metronidazole-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, Hydroxymetronidazole, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitroimidazole-1-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2
SMILES OCCn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-[2-(hidroximetil)-5-nitroimidazol-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 187.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0593 g/mol