Learn More
1-(2-hidroxietil)-2-hidroximetil-5-nitroimidazol (hidroximetronidazol), LoGiCal
Código de producto. 30457866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457866 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457866 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0012.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole-hydroxy
CAS 4812-40-2
Nombres de analitos o componentes Metronidazole-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, Hydroxymetronidazole, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitroimidazole-1-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCCn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-[2-(hidroximetil)-5-nitroimidazol-1-il]etanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 187.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0593 g/mol