Learn More
1-(2-hidroxi-5-metilfenil)etanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 1450-72-2 |
| Fórmula molecular | C9H10O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-Hidroxi-5-metilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |