Learn More
1-(2-hidroxi-5-metilfenil)etanona, TRC
Código de producto. 30399570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399570 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30399570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH505220250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
CAS 1450-72-2
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1O
Nombre IUPAC 1-(2-Hidroxi-5-metilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681