Learn More
1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one, ACROS Organics™
Código de producto. 10245514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10245514 25 g 25 g
10045282 10 g 10 g
11306066 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JFD00869EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 705-15-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00008731
Clave InChI MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
PubChem CID 69714
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-5-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%