Learn More
1-(2-hidroxi-5-metoxifenil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 49710-99-8 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2'-Hydroxy-5'-methoxypropiophenone, 2-Hydroxy-5-methoxypropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-3-9(11)8-6-7(13-2)4-5-10(8)12/h4-6,12H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1cc(OC)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxi-5-metoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |