Learn More
1-[2-hidroxi-5-(2-hidroxietil)fenil]-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-ethanone |
| CAS | 58282-51-2 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethanone, 1-[2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-, 1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]ethanone, 3-Acetyl-4-hydroxyphenethyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(12)9-6-8(4-5-11)2-3-10(9)13/h2-3,6,11,13H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(CCO)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 1-[2-hidroxi-5-(2-hidroxietil)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |