Learn More
1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 2215-82-9 |
| Fórmula molecular | C11H14O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-4-8(12)11-9(13)5-7(14-2)6-10(11)15-3/h5-6,13H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1c(O)cc(OC)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |