Learn More
1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)-1-propanona, TRC
Código de producto. 30402795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30402795 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30402795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH941498500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone
CAS 2215-82-9
Fórmula molecular C11H14O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O4/c1-4-8(12)11-9(13)5-7(14-2)6-10(11)15-3/h5-6,13H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(=O)c1c(O)cc(OC)cc1OC
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 210.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0892
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.