Learn More
1-[2-hidroxi-4,6-dimetoxi-3-(metoximetoxi)fenil]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(methoxymethoxy)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 276690-11-0 |
| Fórmula molecular | C13H18O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O6/c1-5-8(14)11-9(17-3)6-10(18-4)13(12(11)15)19-7-16-2/h6,15H,5,7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C1=C(OC)C=C(OC)C(OCOC)=C1O)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxi-3-(metoximetoxi)fenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.11 |