Learn More
1-[2-Hidroxi-4,6-dimetoxi-3-(1-oxopropoxi)fenilo]-1-propanona, TRC
Código de producto. 30404614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404614 1 g -
30391377 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9414551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94190-88-2
Fórmula molecular C14H18O6
Peso molecular (g/mol) 282.29
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4,6-dimetoxi-3-propionilfenilpropionato
SMILES CCC(C1=C(OC)C=C(OC)C(OC(CC)=O)=C1O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(1-oxopropoxy)phenyl]-1-propanone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O6/c1-5-8(15)12-9(18-3)7-10(19-4)14(13(12)17)20-11(16)6-2/h7,17H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.11