Learn More
1-(2-hidroxi-3-metoxifenil)etanona, Mikromol™
Description
1-(2-hidroxi-3-metoxifenil)etanona
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| CAS | 703-98-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fenticonazole Sulfone, 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 2'-hydroxy-3'-methoxy- (7CI,8CI), 2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, NSC 46634 |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)C)c1O |
| Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
| Cantidad | 25 mg |
| Show More |