Learn More
1-[2-hidroxi-3-(1-naftaleniloxi)propil]-2,5-pirrolidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-Hydroxy-3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-2,5-pyrrolidinedione |
| CAS | 345931-85-3 |
| Fórmula molecular | C17H17NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO4/c19-13(10-18-16(20)8-9-17(18)21)11-22-15-7-3-5-12-4-1-2-6-14(12)15/h1-7,13,19H,8-11H2 |
| SMILES | OC(COc1cccc2ccccc12)CN3C(=O)CCC3=O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxi-3-naftalen-1-iloxipropil)pirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 299.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1158 |