Learn More
1-[2-hidroxi-3-(1-naftaleniloxi)propil]-2,5-pirrolidindiona-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-Hydroxy-3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-2,5-pyrrolidinedione-d7 |
| CAS | 1794942-05-4 |
| Fórmula molecular | C17H10D7NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO4/c19-13(10-18-16(20)8-9-17(18)21)11-22-15-7-3-5-12-4-1-2-6-14(12)15/h1-7,13,19H,8-11H2/i3D,7D,10D2,11D2,13D |
| SMILES | [2H]c1cc2ccccc2c(OC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])N3C(=O)CCC3=O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-(2,3-dideuterionaftalen-1-il)oxi-2-hidroxipropil]pirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 306.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1597 |