Learn More
1-[2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Product Code. 30049266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30049266 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049266 Supplier Mikromol Supplier No. MM0027.12
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 163685-37-8
Nombres de analitos o componentes 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C18 H31 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP), Metoprolol Imp. J (EP), Metoprolol Succinate Impurity J, Metoprolol Tartrate Impurity J, Metoprolol Impurity J, Metoprolol Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Nombre IUPAC 1-[2-hidroxi-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 341.44
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341,2202 g/mol