Learn More
1-(2-hidroxi-1-naftil)etan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10279984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10279984 5 g 5 g
10416383 10 g 10 g
10586134 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01921DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 574-19-6
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Clave InChI VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxinaftalen-1-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%