Learn More
1,2-Hidrazidicarboxamida-13C2,15N2, TRC
Código de producto. 30392347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392347 50 mg
30388854 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH69756050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189730-21-9
Fórmula molecular 13C2 H6 15N2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 122.07
Sinónimo 1,2-Hydrazinedicarboxamide 13C2,15N2
Nombre IUPAC (azanilcarbonilamino)urea
SMILES [15NH2][13C](=O)NN[13C](=O)[15NH2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Hydrazinedicarboxamide-13C2,15N2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0499