Learn More
1,2-Hexanediol, TRC
Código de producto. 30405453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Código de producto. Cantidad
30405453 100 g
30405452 10 g
30391414 50 g
3 options
Código de producto. 30405453
Marca: Toronto Research Chemicals TRCH294245100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6920-22-5
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.17
Sinónimo (±)-Hexane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, KMO 6
Nombre IUPAC hexane-1,2-diol
SMILES CCCCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Hexanediol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994